Learn More
4-Chlor-N'-Hydroxybenzenecarboximidamid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462474
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10462474 250 mg 250 Milligramm
10150562 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462474 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. SPB06960CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 5033-28-3
Summenformel C7H7ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 170.60
MDL-Nummer MFCD00029674
InChI-Schlüssel QBGONPQFBDUVPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym z-4-chloro-n'-hydroxybenzamidine, 4-chloro-n-hydroxy-benzamidine, 4-chloro-n-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-chlorobenzamide oxime, z-4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-chloro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, 4-chloro-n'-hydroxybenzimidamide, 4-chloro-benzamidoxime, 4-chlorophenyl hydroxyimino methylamine
PubChem CID 9561067
IUPAC-Name (Z)-4-Chlor-N'-hydroxybenzol-1-carboximidamid
SMILES N\C(=N/O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min. % 95.0
Menge 250 mg
Prozentgehaltsbereich 95%
Strukturformel ClC6H4C(=NOH)NH2
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 95%