Learn More
4-Chlor-N-(3-methylphenyl)Butyramid, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15414578
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize'
100 Milligramm
500 Milligramm
Product Code. 15414578
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H58249.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 73863-44-2
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.69
MDL-Nummer MFCD00086969
InChI-Schlüssel GBYXVHYDSWAERN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-3-methylphenyl butanamide, butanamide, 4-chloro-n-3-methylphenyl, 4-chloro-n-m-tolyl butanamide, n-4-chlorobutyryl-m-toluidine, 4-chloro-meta-butyrotoluidide, 4-chloro-n-3-methylphenyl butyramide
PubChem CID 1809759
IUPAC-Name 4-Chlor-N-(3-methylphenyl)butanamid
SMILES CC1=CC=CC(NC(=O)CCCCl)=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide
Menge 500 mg
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest