Läs mer
4-Chlor-N-(3-methylphenyl)Butyramid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15404578
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
100 Milligramm
500 Milligramm
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15404578
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar H58249.MC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73863-44-2
Summenformel C11H14ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 211.69
MDL-Nummer MFCD00086969
InChI-Schlüssel GBYXVHYDSWAERN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-3-methylphenyl butanamide, butanamide, 4-chloro-n-3-methylphenyl, 4-chloro-n-m-tolyl butanamide, n-4-chlorobutyryl-m-toluidine, 4-chloro-meta-butyrotoluidide, 4-chloro-n-3-methylphenyl butyramide
PubChem CID 1809759
IUPAC-Name 4-Chlor-N-(3-methylphenyl)butanamid
SMILES CC1=CC=CC(NC(=O)CCCCl)=C1
Specifikationer
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide
Menge 100 mg
Formelmasse 211.69
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.