Läs mer
Läs mer
4-Chlor-N-(3-methylphenyl)Butyramid, 97 %, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek
100 Milligramm
500 Milligramm
Beskrivning
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-N-(3-methylphenyl)butyramide |
| Menge | 100 mg |
| Formelmasse | 211.69 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering