Learn More
4-Chlor-N-(2-Fluorobenzyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482728
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15482728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56275.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 723753-84-2
Summenformel C13H11ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 235.69
MDL-Nummer MFCD05740323
InChI-Schlüssel QCLJXZCWBRKJHD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-n-2-fluorophenyl methyl aniline, n-4-chlorophenyl-n-2-fluorobenzyl amine, 4-chloro-n-2-fluorobenzyl aniline
PubChem CID 834588
IUPAC-Name 4-Chlor-N-[(2-fluorphenyl)methyl]anilin
SMILES FC1=CC=CC=C1CNC1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-N-(2-fluorobenzyl)aniline
Menge 250 mg
Formelmasse 235.69
Reinheit (%) 97%