Learn More
4-Chlor-m-Phenylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489150
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11489150 5 g 5 Gramm
11499150 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489150 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15430.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5131-60-2 | C6H7ClN2 | 142.586 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5131-60-2
Summenformel C6H7ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 142.586
MDL-Nummer MFCD00025284
InChI-Schlüssel ZWUBBMDHSZDNTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-m-phenylenediamine, 1,3-benzenediamine, 4-chloro, 4-chloro-1,3-benzenediamine, 4-chloro-1,3-phenylenediamine, 1-chloro-2,4-diaminobenzene, 4-chloro-meta-phenylenediamine, m-phenylenediamine, 4-chloro, 4-chlorophene-1,3-diamine, 4-chloro-1,3-diaminobenzene, 4-chlorophenylene-1,3-diamine
PubChem CID 21209
ChEBI CHEBI:82421
IUPAC-Name 4-chlorbenzol-1,3-diamin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-m-phenylenediamine
Schmelzpunkt 87°C to 90°C
Menge 5 g
Formelmasse 142.59
Reinheit (%) 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-m-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-m-phenylenediamine