Learn More
4-Chlor-L-Phenylalanin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
4-Chloro-L-phenylalanine is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
4-Chlor-L-Phenylalanin ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter Säure. Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-L-phenylalanine |
| Schmelzpunkt | 235°C to 238°C |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2416150 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetic acid. Slightly soluble in water. |
| IUPAC-Name | (2S)-2-amino-3-(4-chlorophenyl)propansäure |
| Menge | 250 mg |
| Formelmasse | 199.63 |
| Reinheit (%) | 97% |
| Physikalische Form | Fest |