Learn More
4-Chlor-alpha,alpha-Dimethylphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337375
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11337375 5 g 5 Gramm
11327375 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337375 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05277.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6258-30-6 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6258-30-6
Summenformel C10H11ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 198.646
MDL-Nummer MFCD00044814
InChI-Schlüssel SSFDAZXGUKDEAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-chlorophenyl-2-methylpropanoic acid, 2-4-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid, 2-p-chlorophenyl-2-methylpropionic acid, 4-chloro-.alpha.,.alpha.-dimethylphenylacetic acid, acmc-1bhp2, p-chlorophenylisobutyric acid, 2-methyl-2-4-chlorophenyl propanoic acid, 4-chloro-a,a-dimethylphenylacetic acid, 2-4-chloro phenyl-2-methylpropanoic acid
PubChem CID 80406
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)-2-methylpropansäure
SMILES CC(C)(C1=CC=C(C=C1)Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-alpha,alpha-dimethylphenylacetic acid
Schmelzpunkt 124°C to 129°C
Menge 5 g
Beilstein 2094056
Formelmasse 198.65
Reinheit (%) 98%