Learn More
4-Chlor-8-(trifluormethyl)chinolin, TRC
Artikelnummer. 30365758
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30365758 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30365758 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC4220505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
CAS 23779-97-7
Summenformel C10H5ClF3N
Menge 5 g
Synonym 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline
InChI-Formel InChI=1S/C10H5ClF3N/c11-8-4-5-15-9-6(8)2-1-3-7(9)10(12,13)14/h1-5H
SMILES FC(F)(F)c1cccc2c(Cl)ccnc12
IUPAC-Name 4-Chlor-8-(Trifluormethyl)chinolin
Molekulargewicht (g/mol) 231.6
Formelmasse 231.0063