Learn More
4-Chlor-8-Fluorchinolin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7033430
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11379999
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H50541.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 63010-72-0 | C9H5ClFN | 181.59 g/mol
4-Chloro-8-fluoroquinoline is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-8-fluorchinolin wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 63010-72-0
Summenformel C9H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 181.59
MDL-Nummer MFCD00278785
InChI-Schlüssel NUIMKHDPMIPYFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2736587
IUPAC-Name 4-Chlor-8-Fluorchinolin
SMILES FC1=C2N=CC=C(Cl)C2=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-8-fluoroquinoline
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-8-fluoro-quinoline, 8-fluoro-4-chloroquinoline, quinoline, 4-chloro-8-fluoro, pubchem5886, 4-chloro-8fluoroquinoline, 4-chloro-8-fluoroquinolline, quinoline,4-chloro-8-fluoro, 4-chloranyl-8-fluoranyl-quinoline
Formelmasse 181.6