Learn More
4-Chlor-7-Azaindol, TRC
Artikelnummer. 30368428
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30368428 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368428 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3645001G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55052-28-3
Summenformel C7 H5 Cl N2
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-pyrrol[2,3-b]Pyridin
SMILES Clc1ccnc2[nH]ccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-azaindole
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H5ClN2/c8-6-2-4-10-7-5(6)1-3-9-7/h1-4H,(H,9,10)
Formelmasse 152.0141