Learn More
4-Chlor-7-Azaindol, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15585206 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15585206 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15585206 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456710010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-azaindole
CAS 55052-28-3
Schmelzpunkt 176.0°C to 181.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H5ClN2
MDL-Nummer MFCD08272232
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-7-azaindole, 4-chloro-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-chloro, 4-choro-7-azaindole, pubchem17277, acmc-1ay8o, 4-chloro-7-azaindol, ksc494a8l, 4-chloropyrrolo 2,3-b pyridine
InChI-Schlüssel HNTZVGMWXCFCTA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C2C=CNC2=NC=C1
IUPAC-Name 4-Chlor-1H-pyrrol[2,3-b]Pyridin
Molekulargewicht (g/mol) 152.58
PubChem CID 11389493
Formelmasse 152.58
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-7-azaindole, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.