Learn More
4-Chlor-6-Methylpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431969
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15431969 5 g 5 Gramm
15441969 250 mg 250 Milligramm
15421969 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15431969 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64667.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3435-25-4 | C5H5ClN2 | 128.559 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3435-25-4
Summenformel C5H5ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 128.559
MDL-Nummer MFCD02322991
InChI-Schlüssel MVAXKFAQKTWRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-6-chloro pyrimidine, 4-methyl-6-chloropyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl, 4-chloro-6-methyl-pyrimidine, 6-chloro-4-methylpyrimidine, 4-chloro-6-methyl-1,3-diazine, pubchem13240, 6-methyl-4-chloropyrimidin, ksc269g3h, pyrimidine, 4-chloro-6-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci
PubChem CID 581796
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Methylpyrimidin
SMILES CC1=CC(=NC=N1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-methylpyrimidine
Farbe Gelb
Menge 5 g
Beilstein 108656
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest