Learn More
4-Chlor-6-iodchinazolin, 97 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 15269706 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15269706 5 g 5 Gramm
15259706 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15269706 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 451030050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 98556-31-1
Summenformel C8H4ClIN2
Molekulargewicht (g/mol) 290.49
MDL-Nummer MFCD01862193
InChI-Schlüssel BDAIUOPDSRAOKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-6-iodo-quinazoline, quinazoline, 4-chloro-6-iodo, 6-iodo-4-chloroquinazoline, pubchem23075, 4chloro-6-iodoquinazoline, 6-iodo4-chloroquinazoline, 4-chloro-6-iodo quinazoline, 4-chloro-6-iodo-qulinazoline, 6-iodine-4-chloroquine thiazole moiety
PubChem CID 11173809
IUPAC-Name 4-Chlor-6-Iodchinazolin
SMILES ClC1=NC=NC2=CC=C(I)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-iodoquinazoline
Schmelzpunkt 175.0°C to 177.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 290.49
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-6-iodoquinazoline, 97%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.