Learn More
4-Chlor-6-hydroxypyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30358595
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30358595 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358595 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3666705G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6-hydroxypyrimidine
CAS 4765-77-9
Summenformel C4 H3 Cl N2 O
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H,6,7,8)
SMILES Oc1cc(Cl)ncn1
IUPAC-Name 6-Chlorpyrimidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 130.53
Formelmasse 129.9934