Learn More
4-Chlor-6,7-dimethoxychinazolin, TRC
Artikelnummer. 30354956
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30354956 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30354956 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3653505G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,7-dimethoxyquinazoline
CAS 13790-39-1
Summenformel C10 H9 Cl N2 O2
Menge 5 g
Synonym Fruquintinib Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C10H9ClN2O2/c1-14-8-3-6-7(4-9(8)15-2)12-5-13-10(6)11/h3-5H,1-2H3
SMILES COc1cc2ncnc(Cl)c2cc1OC
IUPAC-Name 4-Chlor-6,7-Dimethoxchinazolin
Molekulargewicht (g/mol) 224.64
Formelmasse 224.0353