Learn More
4-Chlor-6,7-dihydro-5H-cyclopenta-[4,5]-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15418025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15418025 5 g 5 Gramm
15408025 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15418025 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32208.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 300816-22-2 | C9H7ClN2S | 210.68 g/mol
Used in the synthesis of some novel thieno [2, 3-d] pyrimidines and their antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird bei der Synthese einiger neuartiger Thien[2,3-d]pyrimidine und ihrer antibakteriellen Aktivität verwendet.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300816-22-2
Summenformel C9H7ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 210.68
MDL-Nummer MFCD00572400
InChI-Schlüssel JKXJMJPJOYMQSK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 789817
IUPAC-Name 1-Chlor-7,8-Dihydro-6H-Cyclopenta[2,3]Thieno[2,4-d]Pyrimidin
SMILES ClC1=C2C3=C(CCC3)SC2=NC=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Schmelzpunkt 104°C to 105°C
Menge 5 g
Synonym 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-2,3-dihydro-1h-8-thia-5,7-diaza-cyclopenta a indene, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0?,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-5,6,7-trihydrocyclopenta 1,2-d pyrimidino 4,5-b thiophene, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 ,? dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene, 4-chloro-6,7-dihydro-5h-cyclopenta 4.5 thieno 2.3-d pyrimidine, 5h-cyclopenta 4,5 thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-6,7-dihydro, 12-chloro-7-thia-9,11-diazatricyclo 6.4.0.0 2 , dodeca-1 12 ,2 6 ,8,10-tetraene
Formelmasse 210.69
Reinheit (%) 96%