Learn More
4-Chlor-5-Trifluormethyl-o-Phenylendiamin, 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7052450
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
157590-59-5
C7H6ClF3N2
210.584
MFCD00119550
BUSGYQISMPLVIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl aniline, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 5-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-trifluoromethyl, aminochlorotrifluoromethylphenylamine, 3,4-diamino-6-chlorobenzotrifluoride
2773497
4-Chlor-5-(Trifluormethyl)benzol-1,2-Diamin
C1=C(C(=CC(=C1N)N)Cl)C(F)(F)F
157590-59-5
C7H6ClF3N2
210.584
MFCD00119550
BUSGYQISMPLVIJ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-5-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl aniline, 4-chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 2-amino-4-chloro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride, 5-chloro-4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-trifluoromethyl, aminochlorotrifluoromethylphenylamine, 3,4-diamino-6-chlorobenzotrifluoride
2773497
4-Chlor-5-(Trifluormethyl)benzol-1,2-Diamin
C1=C(C(=CC(=C1N)N)Cl)C(F)(F)F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
4-Chlor-5-Trifluormethyl-o-Phenylendiamin findet Verwendung in Nahrungsergänzungsmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Präparaten.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
An einem kühlen, trockenen Ort in einem gut verschlossenen Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
Schmelzpunkt 61°C to 63°C
Farbe Weiß bis braun
Menge 250 mg
UN-Nummer UN2811
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 210.59
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest