Learn More
4-Chlor-5-Nitrophthalimid, 95 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-5-nitrophthalimide |
| Schmelzpunkt | 198°C to 203°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 1536189 |
| Synonym | 4-chloro-5-nitrophthalimide, 5-chloro-6-nitroisoindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-2h-isoindole-1,3-dione, acmc-1b2sd, 5-chloro-6-nitroindoline-1,3-dione, 5-chloro-6-nitro-isoindole-1,3-dione, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azoline-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione,5-chloro-6-nitro, 6-chloro-5-nitro-2h-benzo c azolidine-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 5-chloro-6-nitro |
| Formelmasse | 226.58 |
| Reinheit (%) | 95% |