Learn More
4-Chlor-5-nitro-o-phenylendiamin, 98%
Artikelnummer. 10771444 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10771444 25 g Glasflasche 25 Gramm
10561622 1 g Glasflasche 1 Gramm
10610453 5 g Glasflasche 5 Gramm
11985261 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10771444 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350660250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 67073-39-6 | C6H6ClN3O2 | 187,58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67073-39-6
Summenformel C6H6ClN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
MDL-Nummer MFCD03427594
InChI-Schlüssel LOQLMWFVXRZASN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-benzenediamine, 5-chloro-4-nitrobenzene-1,2-diamine, 4-chloro-5-nitro-1,2-phenylenediamine, 4-chloro-5-nitro-benzene-1,2-diamine, 1,2-benzenediamine, 4-chloro-5-nitro
PubChem CID 5702618
IUPAC-Name 4-Chlor-5-nitrobenzol-1,2-diamin
SMILES NC1=CC(Cl)=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 189.0°C to 193.0°C
Farbe Rot
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 187.59
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
RUO– Nur für Forschungszwecke