Learn More
4-Chlor-5-(2-thienyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Maybridge
Marke:  Maybridge AW00007DA
Additional Details : CAS : 189681-04-7 Gewicht : 0.05100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10028961
  • 55.90 CHF / 1 Gramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-10-2021
Chemische Identifikatoren
189681-04-7
252.73
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
735732
ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
C10H5ClN2S2
MFCD00174019
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
4-Chlor-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin
Spezifikation
4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine
1g
94.5
95%
MFCD00174019
VNWBUFWVNCUUKY-UHFFFAOYSA-N
4-Chlor-5-(thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin
735732
95%
Bernsteinfarbene Glasflasche
189681-04-7
100.0
C10H5ClN2S2
4-chloro-5-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-yl thieno 2,3-d pyrimidine, thieno 2,3-d pyrimidine,4-chloro-5-2-thienyl, 4-chloro-5-2-thienyl thiopheno 2,3-d pyrimidine, 4-chloro-5-thiophen-2-ylthieno 2,3-d pyrimidine
ClC1=C2C(SC=C2C2=CC=CS2)=NC=N1
252.73
252.75
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate