Learn More
4-Chlor-4'-Fluorbutyrophenon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429013 25 g 25 Gramm
11439013 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429013 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11121.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3874-54-2 | C10H10ClFO | 200.637 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3874-54-2
Summenformel C10H10ClFO
Molekulargewicht (g/mol) 200.637
MDL-Nummer MFCD00001007
InChI-Schlüssel HXAOUYGZEOZTJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-4'-fluorobutyrophenone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl butan-1-one, 3-4-fluorobenzoyl propyl chloride, 4-fluorobenzoylpropyl chloride, 4-chloro-p-fluorobutyrophenone, 3-chloropropyl 4-fluorophenyl ketone, 1-butanone, 4-chloro-1-4-fluorophenyl, 4'-fluoro-4-chlorobutyrophenone, p-fluorobenzoylpropyl chloride, p-fluoro-4-chlorobutyrophenone
PubChem CID 19750
IUPAC-Name 4-Chlor-1-(4-Fluorphenyl)butan-1-on
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CCCCl)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.23
Siedepunkt 120°C to 122°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt 152°C (306°F)
Brechungsindex 1.5255
Menge 25 g
Beilstein 608741
Formelmasse 200.64
Reinheit (%) 96%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-4'-fluorobutyrophenone