Learn More
4-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridinhydrochlorid, 97 %, Acros Organics™
Artikelnummer. 15204398 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15204398 1 g 1 Gramm
15214398 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15204398 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454770010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemical Identifiers
CAS 732306-24-0
Summenformel C6H4Cl2F3N
Molekulargewicht (g/mol) 218
MDL-Nummer MFCD04972770
InChI-Schlüssel HCKXJUZITVCDND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridinehydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine, chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl pyridine hcl, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride, 3-chloro-4-trifluoromethyl pyridine hydrochlrorid, 4-chloranyl-3-trifluoromethyl pyridine hydrochloride, 4-chloro-3-trifluoromethylpyridine hydrochloride salt
PubChem CID 2782815
SMILES Cl.FC(F)(F)C1=C(Cl)C=CN=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Schmelzpunkt 152.0°C to 154.0°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(Trifluormethyl)pyridin;Hydrochlorid
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 0.97
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride, 97%
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.