Learn More
4-Chlor-3-(Trifluormethyl)Phenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10503231 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10503231 5 g Glasflasche 5 Gramm
15720859 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10503231 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 309130050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 327-78-6 | C8H3ClF3NO | 221.56 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 327-78-6
Summenformel C8H3ClF3NO
Molekulargewicht (g/mol) 221.56
MDL-Nummer MFCD00013874
InChI-Schlüssel NBJZEUQTGLSUOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl phenylisocyanate, benzene, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl, 4-chloro-3-trifluoromethylphenyl isocyanate, 4-chloro-3-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-chloro-4-isocyanato-2-trifluoromethyl-benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenisocyanate, 3-trifluoromethyl-4-chloro-phenyl isocyanate, pubchem5027
PubChem CID 2733265
IUPAC-Name 1-Chlor-4-isocyanato-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1N=C=O)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 29.0°C to 37.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Flammpunkt 99°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(CF3)NCO
Menge 5 g
Formelmasse 221.56
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Schwach schmelzender Feststoff, Pulver oder Chunks