Learn More
4-Chlor-3-(trifluoromethyl)benzylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10362590
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10362590 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10362590 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00255DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzyl chloride
CAS 23131-73-9
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Summenformel C8H5Cl2F3
Menge 1 g
Synonym 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl benzene, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chloro-benzyl chloride, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzyl chloridec, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-chloro-4-chloromethyl-2-trifluoromethyl
InChI-Schlüssel NREUBTUYADXMHQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCl)C(F)(F)F)Cl
IUPAC-Name 1-Chlor-4-(chlormethyl)-2-(trifluormethyl)benzol
Molekulargewicht (g/mol) 229.023
PubChem CID 13094262
Formelmasse 229.03
Reinheit (%) 97%