Learn More
4-Chlor-3-(pentafluorthio)Benzoesäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11430058
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11430058 5 g 5 Gramm
11420058 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430058 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23656.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Es wird bei der Synthese von Pyrrolo[2,3-d]Pyrimidinderivaten und ihrer antiproliferativen Aktivität gegen Melanomzelllinien verwendet.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser bei 25 °C 0.039 g/l.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1737-36-6
Summenformel C8H3ClF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 223.56
MDL-Nummer MFCD01631468
InChI-Schlüssel PPHHAZOVVZBSCM-UHFFFAOYSA-M
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 5-carboxy-2-chlorobenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzoic acid, 3-trifluoromethyl-4-chlorobenzoic acid, pubchem4588, intermediates-zcf02292, ksc496a8t, 4-chloro-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2773857
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Schmelzpunkt 163°C to 165°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water at 25°C 0.039g/L.
Formelmasse 224.57
Reinheit (%) ≥97%