Learn More
4-Chlor-3-(trifluoromethyl)benzolsulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10754003
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10754003 10 g 10 Gramm
10486852 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10754003 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO07002EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 32333-53-2
Summenformel C7H3Cl2F3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 279.054
MDL-Nummer MFCD00024882
InChI-Schlüssel SSULGNXFUGLULI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, 4-chloro-5-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl, ksc222e0j, 4-chloro-3-trifluoromethylbenzenesulfonylchloride, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenesulfonyl chlori
PubChem CID 2780719
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 10 g
Formelmasse 279.06
Reinheit (%) 97%