Learn More
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff für die organische Synthese, pharmazeutische Agrochemikalien und Farbmittelfelder.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Siedepunkt | 54°C (10 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.4964 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 2101897 |
| Empfindlichkeit | Air Sensitive |
| Formelmasse | 208.57 |
| Reinheit (%) | 97% |