Learn More
4-Chloro-3-Sulfamoylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30135435
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135435 5 g 5 Gramm
17923585 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135435 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3827005G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1205-30-7
Summenformel C7 H6 Cl N O4 S
Molekulargewicht (g/mol) 235.64
Synonym 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid, Benzoic acid, 3-(aminosulfonyl)-4-chloro- (9CI, ACI), 3-(Aminosulfonyl)-4-chlorobenzoic acid (ACI), Benzoic acid, 4-chloro-3-sulfamoyl- (7CI, 8CI), 3-Sulfamoyl-4-chlorobenzoic acid, 3-Sulfamyl-4-chlorobenzoic acid, 4-Chloro-3-(aminosulfonyl)benzoic acid, 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic acid, 4-Chloro-5-sulfamoylbenzoic acid
IUPAC-Name 4-Chlor-3-sulfamoylbenzoesäure
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(ccc1Cl)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-sulfamoylbenzoic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO4S/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)14(9,12)13/h1-3H,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formelmasse 234.9706
Reinheit (%) >95%