Learn More
4-Chlor-3-Nitrophenylisothiocyanat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-nitrophenyl isothiocyanate |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 214.63 |
Reinheit (%) | 97% |