Learn More
4-Chlor-3-Nitrocumarin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11332097 5 g 5 Gramm
11322097 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07908.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 38464-20-9 | Molecular Formula: C9H4ClNO4 | Molecular Weight: 225.584 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-3-Nitrocumarin wird in der Synthese und antimikrobiellen Aktivität neuer 4-Heteroarylamino-Cumarin-Derivate, die Stickstoff und Schwefel als Heteroatome enthalten, verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38464-20-9
Summenformel C9H4ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 225.584
MDL-Nummer MFCD00051670
InChI-Schlüssel OFLRQEKOAGDHKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrocoumarin, 4-chloro-3-nitro-2h-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-chromen-2-one, 3-nitro-4-chlorocoumarin, pubchem8672, acmc-1ahgg, 4-chloranyl-3-nitro-chromen-2-one, 4-chloro-3-nitro-1-benzopyran-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one,4-chloro-3-nitro
PubChem CID 688979
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Nitrochromen-2-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=C(C(=O)O2)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrocoumarin
Schmelzpunkt ∽162°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 883649
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 225.59
Reinheit (%) 98%