Learn More
4-Chlor-3-nitrozimtsäuremethylester, TRC
Artikelnummer. 30366704
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30366704 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30366704 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC59716310G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrocinnamic Acid Methyl Ester
CAS 877065-30-0
Summenformel C10H8ClNO4
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H8ClNO4/c1-16-10(13)5-3-7-2-4-8(11)9(6-7)12(14)15/h2-6H,1H3/b5-3+
SMILES COC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Methyl-(E)-3-(4-Chlor-3-nitrophenyl)prop-2-enoat
Molekulargewicht (g/mol) 241.63
Formelmasse 241.0142