Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11435437 100 g 100 Gramm
11425437 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11435437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23451.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56107-02-9 | C13H8ClNO3 | 261.66 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56107-02-9
Summenformel C13H8ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 261.66
MDL-Nummer MFCD00007081
InChI-Schlüssel YBDBYPQFIMSFJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-nitrobenzophenone, methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl, benzophenone, 4-chloro-3-nitro, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl methanone, 3-nitro-4-chlorobenzophenone, chembl53270, 4-chloro-3-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-chloro-3-nitro-phenyl-phenyl-methanone, 4-chloro-3-nitrophenyl phenyl ketone, acmc-20amlb
PubChem CID 41743
IUPAC-Name (4-chloro-3-nitrophenyl)(phenyl)methanone
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzophenone
Schmelzpunkt 104°C to 106°C
Siedepunkt 233°C to 235°C (12 mmHg)
Menge 100 g
Formelmasse 261.66
Reinheit (%) 99%