Learn More
4-Chlor-3-Nitrobenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440503
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11440503 100 g 100 Gramm
11420503 5 g 5 Gramm
11430503 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440503 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12648.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 939-80-0 | C7H3ClN2O2 | 182.563 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-80-0
Summenformel C7H3ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 182.563
MDL-Nummer MFCD00016987
InChI-Schlüssel XBLPHYSLHRGMNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-4-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-nitro-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloro-3-nitro, 4-chlor-3-nitrobenzonitril, 2-chloro-5-cyanonitrobenzene, 4-chlor-3-nitrobenzonitril czech, 4-chloro-3-nitro-benzonitril, chembl54162, 4-09-00-01227 beilstein handbook reference, 4-chloro-3-nitrobenzenecarbonitrile
PubChem CID 13655
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Nitrobenzonitril
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)[N+](=O)[O-])Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Schmelzpunkt 98°C to 102°C
Menge 100 g
Beilstein 1639111
Formelmasse 182.57
Reinheit (%) 98%