Learn More
4-Chlor-3-nitroanisol, TRC
Artikelnummer. 30356564
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356564 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356564 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC38170350MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-nitroanisole
CAS 10298-80-3
Summenformel C7H6NO3Cl
Menge 50 mg
Synonym NSC 47339, 1-Chloro-4-methoxy-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-methoxychlorobenzene
InChI-Formel InChI=1S/C7H6ClNO3/c1-12-5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3
SMILES COc1ccc(Cl)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 1-Chlor-4-methoxy-2-nitrobenzol
Molekulargewicht (g/mol) 187.58
Formelmasse 187.0036