Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chloro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5M in 2-MeTHF
Artikelnummer. 15410706
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15410706 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15410706 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. H54052.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylphenylmagnesium bromide
CAS 460747-53-9
Menge 100 mL
Summenformel C7H6BrClMg
MDL-Nummer MFCD02260216
UN-Nummer UN2924
Synonym 4-chloro-3-methylphenylmagnesium bromide, 4-chloro-3-methylphenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, bromo 4-chloro-3-methylphenyl magnesium, prfxdtbctcbdkh-uhfffaoysa-m, magnesium,1-chloro-2-methylbenzene-4-ide,bromide, 4-chloro-3-methylphenylmagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran
InChI-Schlüssel GRISSYATSPDQCA-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C[C-]=CC=C1Cl.[Mg+2].[Br-]
IUPAC-Name magnesium;1-chloro-2-methylbenzene-4-ide;bromide
Molekulargewicht (g/mol) 229.784
PubChem CID 24722687
Formelmasse 229.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M in 2-MeTHF