Learn More
4-Chloro-3-Methylphenol, TRC
Artikelnummer. 30135265
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135265 100 g 100 Gramm
30136285 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135265 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC369765100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-50-7
Summenformel C7 H7 Cl O
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
Synonym m-Cresol, 4-chloro- (8CI), 4-Chloro-3-methylphenol, 1-Chloro-2-methyl-4-hydroxybenzene, 2-Chloro-5-hydroxytoluene, 3-Methyl-4-chlorophenol, 3-Methyl-p-chlorophenol, 4-Chloro-3-cresol, 4-Chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-m-cresol, 6-Chloro-3-hydroxytoluene, Aldecoc XD, Aptal, Baktol, Baktolan, Candaseptic, Chlorocresol, NSC 4166, Neopredisan, Ottafact, PCMC, Parmetol, Parol, Peritonan, Preventol CMK, Raschit, Raschit K, Rasen-Anicon, p-Chloro-m-cresol, para-Chloro-meta-cresol
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylphenol
SMILES Cc1cc(O)ccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4,9H,1H3
Formelmasse 142.0185
Reinheit (%) >95%