Learn More
4-Chlor-3-Methylanilin, TRC
Artikelnummer. 30138004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
50 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30138004 50 g 50 Gramm
30138319 25 g 25 Gramm
30008359 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138004 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC36907550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-75-9
Summenformel C7 H8 Cl N
Molekulargewicht (g/mol) 141.6
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylanilin
SMILES Cc1cc(N)ccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylaniline
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClN/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 141.0345