Learn More
4-Chlor-3-Methylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455876
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455876 5 g 5 Gramm
11465876 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455876 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22234.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 7149-75-9 | C7H8ClN | 141.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7149-75-9
Summenformel C7H8ClN
Molekulargewicht (g/mol) 141.598
MDL-Nummer MFCD00066332
InChI-Schlüssel HIHCTGNZNHSZPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-chlorotoluene, benzenamine, 4-chloro-3-methyl, m-toluidine, 4-chloro, 3-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-m-toluidine, unii-6q2w6l7bwz, 6q2w6l7bwz, 4-chloro-3-methylphenylamine, 4-chloro-3-methyl-phenylamine, 4-chloro-3-methylphenyl amine
PubChem CID 23536
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylanilin
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methylaniline
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN2239
Beilstein 636522
Formelmasse 141.6
Reinheit (%) 98%