Learn More
4'-Chlor-3'-methylacetophenon, techn. 75 %, Rest 3'-Chlor-4'-methylacetophenon, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044356
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 11352326
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06011.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 37074-39-8 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37074-39-8
Summenformel C9H9ClO
Molekulargewicht (g/mol) 168.62
MDL-Nummer MFCD00045172
InChI-Schlüssel XOIGZLJCLDWTQH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-chloro-3-methylphenyl ethanone, 4'-chloro-3'-methylacetophenone, 4-chloro-3-methylacetophenone, ethanone, 1-4-chloro-3-methylphenyl, 1-4-chloro-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-methyl acetophenone, 1-4-chloro-3-methyl-phenyl-ethanone, ksc577m5h, 3-methyl-4-chloroacetophenone, 2-methyl-4-acetyl-chlorbenzol
PubChem CID 592743
IUPAC-Name 1-(4-Chlor-3-Methylphenyl)ethanon
SMILES CC(=O)C1=CC(C)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Dichte 1.15
Siedepunkt 104°C to 105°C (0.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Hinweise zum Prozentgehalt Rest 3'-Chlor-4'-Methylacetophenon
Menge 5 g
Beilstein 774639
Formelmasse 168.62
Reinheit (%) 75%
Güte Technisch