Learn More
4-Chlor-3-Methoxyanilin, TRC
Artikelnummer. 30358126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30358126 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30358126 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3496251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-14-2
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.6
IUPAC-Name 4-Chlor-3-methoxyanilin
SMILES COc1cc(N)ccc1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(9)2-3-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
Formelmasse 157.0294