Learn More
4-Chlor-3-methoxyanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317669
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11317669 25 g 25 Gramm
11397659 1 g -
11307669 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11317669 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H28331.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13726-14-2 | C7H8ClNO | 157.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13726-14-2
Summenformel C7H8ClNO
Molekulargewicht (g/mol) 157.60
MDL-Nummer MFCD00672967
InChI-Schlüssel LNKBDFVSILQKSI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-4-chloroaniline, 4-chloro-3-methoxyphenylamine, 4-chloro-m-anisidine, 2-chloro-5-aminoanisole, 5-amino-2-chloroanisole, 4-chloro-3-methoxy aniline, 4-chloro-3-methoxy-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-methoxy, pubchem3659, acmc-1chua
PubChem CID 13103692
IUPAC-Name 4-Chlor-3-methoxyanilin
SMILES COC1=C(Cl)C=CC(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-methoxyaniline
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Geruch Characteristic
Menge 25 g
UN-Nummer UN2233
Formelmasse 157.6
Reinheit (%) 98%