Learn More
4-Chlor-3-fluorbenzylbromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461330
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11461330 1 g 1 Gramm
11471330 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461330 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26391.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 206362-80-3 | C7H5BrClF | 223.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 206362-80-3
Summenformel C7H5BrClF
Molekulargewicht (g/mol) 223.47
MDL-Nummer MFCD04115859
InChI-Schlüssel CNUYBEIHDWMLSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-chloro-3-fluorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzyl bromide, 3-fluoro-4-chlorobenzylbromide, 4-chloro-3-fluorobenzylbromide, alpha-bromo-4-chloro-3-fluorotoluene, 4-chloro-3 fluoro benzyl bromide, benzene, 4-bromomethyl-1-chloro-2-fluoro, pubchem4898, acmc-209fcn
PubChem CID 2783136
IUPAC-Name 4-(brommethyl)-1-chlor-2-fluorbenzol
SMILES FC1=C(Cl)C=CC(CBr)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Formelmasse 223.48
Reinheit (%) 97%