Learn More
4-Chlor-3-Fluorbenzenboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470068
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470068 5 g 5 Gramm
15460068 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15470068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H53325.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 137504-86-0
Summenformel C6H5BClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 174.362
MDL-Nummer MFCD01319010
InChI-Schlüssel CMJQIHGBUKZEHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-fluorophenyl boronic acid, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, 3-fluoro-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-3-fluoro-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-chloro-3-fluorophenyl, 4-chloro-3-fluorobenzeneboronicacid, pubchem1776, ksc174k0r, acmc-1c195, 4-chloro3-fluorophenylboronic acid
PubChem CID 2778656
IUPAC-Name (4-Chlor-3-Fluorphenyl)boronsäure
SMILES B(C1=CC(=C(C=C1)Cl)F)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 198°C to 204°C
Menge 5 g
Formelmasse 174.37
Reinheit (%) 97%