Learn More
4-Chlor-3-fluoranilin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-3-fluoroaniline |
| CAS | 367-22-6 |
| Summenformel | C6 H5 Cl F N |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 4-Chloro-3-fluoro-aniline, 3-Fluoro-4-chloroaniline, 3-Fluoro-4-chlorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluorobenzenamine, 4-Chloro-3-fluoro-benzeneamine, 4-Chloro-3-fluorophenylamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(F)c1 |
| IUPAC-Name | 4-Chlor-3-Fluoranilin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.56 |
| Formelmasse | 145.0095 |