Learn More
4-Chlor-3-Fluoranilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386509
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386509 1 g 1 Gramm
15443417 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26148.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 367-22-6
Summenformel C6H5ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 145.56
MDL-Nummer MFCD01090987
InChI-Schlüssel ACMJJQYSPUPMPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-3-fluoroanline, 4-chloro-3-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-3-fluoro, 4-chloro-3-fluorophenylamine, pubchem1516, acmc-1co9a, 4-chloro-3-fluoro-aniline, 4-chloro-3-fluorobenzenamine, ksc226g4r
PubChem CID 2736511
IUPAC-Name 4-chloro-3-fluoroaniline
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-fluoroaniline
Schmelzpunkt 59°C to 61°C
Menge 1 g
Geruch Characteristic
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 145.56
Reinheit (%) 99%