Learn More
Alfa Aesar™ 4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorophenylessigsäure, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H34073.03
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15436987
  • 289.49 CHF / 1 Gramm
Verfügbar ab
08-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1323955-63-0
232.635
JLMJTUGWXPDCKF-UHFFFAOYSA-N
66523623
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CC(=O)O)Cl
C10H10ClFO3
MFCD19687188
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid, 2-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid
2-(4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorphenyl)essigsäure
Spezifikation
4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid
1323955-63-0
MFCD19687188
JLMJTUGWXPDCKF-UHFFFAOYSA-N
2-(4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorphenyl)essigsäure
66523623
Fest
1g
C10H10ClFO3
4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenylacetic acid, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid, 2-4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl acetic acid
CCOC1=C(C=CC(=C1F)CC(=O)O)Cl
232.635
232.64
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation