Learn More
4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorobenzylalkohol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15446857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15446857 250 mg 250 Milligramm
15436857 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446857 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33963.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1323955-60-7
Summenformel C9H10ClFO2
Molekulargewicht (g/mol) 204.625
MDL-Nummer MFCD19687185
InChI-Schlüssel KEZBCIIBPSEUHP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol, 4-chloro-3-ethoxy-2-fluorophenyl methanol
PubChem CID 66523614
IUPAC-Name (4-chlor-3-ethoxy-2-fluorphenyl)methanol
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)CO)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzyl alcohol
Menge 250 mg
Formelmasse 204.63
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest