Learn More
4-Chlor-3-Ethoxy-2-Fluorobenzoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475987
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15475987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H33199.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1323966-42-2
Summenformel C9H7Cl2FO2
Molekulargewicht (g/mol) 237.051
MDL-Nummer MFCD19687216
InChI-Schlüssel XTWYKHZMPKQVSM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 66523586
IUPAC-Name 4-Chlor-3-ethoxy-2-Fluorbenzoylchlorid
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1F)C(=O)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-ethoxy-2-fluorobenzoyl chloride
Menge 1 g
UN-Nummer UN3261
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 237.06
Reinheit (%) 97%