Learn More
4-Chlor-3-Cyanophenylboronsäure, 95 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10669009 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Product Code. 10669009
Brand: Thermo Scientific Acros 430420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 871332-95-5
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.38
MDL-Nummer MFCD08056360
InChI-Schlüssel PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
IUPAC-Name (4-Chlor-3-cyanphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-chloro-3-cyanophenylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300.0°C to 304.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 181.39
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.