Learn More
4-Chlor-3-Cyanophenylboronsäure, 95 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228499
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
871332-95-5
C7H5BClNO2
181.38
MFCD08056360
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
44119831
(4-chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
871332-95-5
C7H5BClNO2
181.38
MFCD08056360
PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
44119831
(4-chloro-3-cyanophenyl)boronic acid
OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Chemischer Name oder Material 4-chloro-3-cyanophenylboronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300.0°C to 304.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 181.39
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-3-cyanophenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.